丁醇锆(IV) ∼80% in 1-butanol
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 锆酸四丁酯
Z0016-500G Z0016-25G
TCIAZ0016-500GEA 0 CNY
TCIAZ0016-500G TCIAZ0016-25G
丁醇锆(IV) ∼80% in 1-butanol
丁醇锆(IV)
分子式: C₁₆H₃₆O₄Zr
分子量: 383.68 g/mol
闪点: 38°C
MDL编号: MFCD00048765
CAS号: 1071-76-7
EINECS: 213-995-3
UN号: 1120
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 80.0 to 86.0 w/w%