双三氟甲磺酸二茂锆四氢呋喃络合物 adduct ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
双(环戊二烯基)锆(IV) 双(三氟甲磺酸基) THF 络合物, 二(环戊二烯基)锆(IV) 双(三氟甲磺酸基) THF 络合物, 二茂锆双(三氟甲磺酸基) THF 络合物
Z0009-1G
Z0009-5G
TCIAZ0009-1GEA
0
CNY
TCIAZ0009-1G
TCIAZ0009-5G
双三氟甲磺酸二茂锆四氢呋喃络合物 adduct ≥97.0% (by titrimetric analysis)
双三氟甲磺酸二茂锆四氢呋喃络合物
分子式:
C₁₆H₁₈F₆O₇S₂Zr 分子量: 591.65 g/mol |
MDL编号:
MFCD00192583 CAS号: 89672-77-5 UN号: 1325 ADR: 4.1 III |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |