间苯二甲基异氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-二(异氰酸基甲基)苯
X0022-25G X0022-500G
TCIAX0022-25GEA 0 CNY
TCIAX0022-25G TCIAX0022-500G
间苯二甲基异氰酸酯 ≥98.0% (by GC)
间苯二甲基异氰酸酯
分子式: C₁₀H₈N₂O₂
分子量: 188.19 g/mol
沸点: 126°C
闪点: 174°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00019917
CAS号: 3634-83-1
EINECS: 222-852-4
UN号: 2206
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %