3-(α-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素 ≥98.0% (通过HPLC) (contains Isopropyl Alcohol)
供应商: TCI
Danger
W0005-25G W0005-5G
TCIAW0005-25GEA 0 CNY
TCIAW0005-25G TCIAW0005-5G
3-(α-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素 ≥98.0% (通过HPLC) (contains Isopropyl Alcohol)
3-(α-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素
分子式: C₁₉H₁₆NaO₄
MDL编号: MFCD00083223
CAS号: 129-06-6
EINECS: 204-929-4
UN号: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10038
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 91.0 %
2-Propanol 7.0 to 9.0 %