)-2-氨基-3-甲基-1-丁醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: DL-缬氨醇
V0100-1G V0100-5G
TCIAV0100-1GEA 0 CNY
TCIAV0100-1G TCIAV0100-5G
)-2-氨基-3-甲基-1-丁醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
)-2-氨基-3-甲基-1-丁醇
分子式: C₅H₁₃NO
分子量: 103.17 g/mol
沸点: 87°C
闪点: 90°C
MDL编号: MFCD00004730
CAS号: 16369-05-4
EINECS: 240-425-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %