三(2-甲氧基乙氧基)乙烯基硅烷 96,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
乙烯基三(2-甲氧基乙氧基)硅烷
V0048-25ML
V0048-500ML
TCIAV0048-25MLEA
0
CNY
TCIAV0048-25ML
TCIAV0048-500ML
三(2-甲氧基乙氧基)乙烯基硅烷 96,0 GC_ASSAY_METHOD
三(2-甲氧基乙氧基)乙烯基硅烷
分子式:
C₁₁H₂₄O₆Si 分子量: 280.39 g/mol 沸点: 113°C 闪点: 132°C |
MDL编号:
MFCD00008500 CAS号: 1067-53-4 EINECS: 213-934-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |