乙烯基磺酸 25% ∼2.3 mol/L in water
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
乙烯磺酸, 乙烯基磺酸, 乙烯基磺酸钠
V0043-25ML
V0043-500ML
TCIAV0043-25MLEA
0
CNY
TCIAV0043-25ML
TCIAV0043-500ML
乙烯基磺酸 25% ∼2.3 mol/L in water
乙烯基磺酸
分子式:
C₂H₄O₃S 分子量: 130.09 g/mol |
MDL编号:
MFCD00007520 CAS号: 3039-83-6 EINECS: 221-242-5 |
|
产品技术规格
Concentration (Bromination Method) | 25.0 to 27.5 w/w% |