十一氟己酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
U0067-25G U0067-5G
TCIAU0067-25GEA 0 CNY
TCIAU0067-25G TCIAU0067-5G
十一氟己酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
十一氟己酸
分子式: C₆HF₁₁O₂
沸点: 157°C
MDL编号: MFCD00198040
CAS号: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %