熊果酸 ≥90.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 3-羟基-(3β)-乌索-12-烯-28-酸
U0065-1G U0065-100MG
TCIAU0065-1GEA 0 CNY
TCIAU0065-1G TCIAU0065-100MG
熊果酸 ≥90.0% (by GC)
熊果酸
分子式: C₃₀H₄₈O₃
MDL编号: MFCD00009621
CAS号: 77-52-1
EINECS: 201-034-0
Merck Index: 14,09890
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +65.0 deg (C=1, Pyridine)