(+)-松萝酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
D-2,6-二乙酰基-7,9-二羟基-8,9b-二甲基-1,3(2H,9bH)-二苯并呋喃二酮, (+)-Usnic acid
U0023-1G
U0023-25G
TCIAU0023-1GEA
0
CNY
TCIAU0023-1G
TCIAU0023-25G
(+)-松萝酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(+)-松萝酸
分子式:
C₁₈H₁₆O₇ 分子量: 344.32 g/mol |
MDL编号:
MFCD00016878 CAS号: 7562-61-0 EINECS: 231-456-0 Merck Index: 14,09893 |
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 203.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +485 to +505 deg (C=0.7, CHCl3) |