N-对甲苯磺酰甘氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-(对甲苯磺酰基)甘氨酸
T2803-25G T2803-5G
TCIAT2803-25GEA 0 CNY
TCIAT2803-25G TCIAT2803-5G
N-对甲苯磺酰甘氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-对甲苯磺酰甘氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₄S
分子量: 229.25 g/mol
MDL编号: MFCD00045898
CAS号: 1080-44-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C