顺式-1,2,3,6-四氢吩胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
T2801-250G T2801-25G
TCIAT2801-250GEA 0 CNY
TCIAT2801-250G TCIAT2801-25G
顺式-1,2,3,6-四氢吩胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
顺式-1,2,3,6-四氢吩胺
分子式: C₈H₉NO₂
MDL编号: MFCD00005880
CAS号: 1469-48-3
EINECS: 215-999-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=968aad4b59eec3df05633a743bb7c879177f5894&vid=968aad4b59eec3df05633a743bb7c879177f5894&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C