3-硝基-4-羟乙氨基-N,N-二羟乙基苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2787-25G T2787-5G
TCIAT2787-25GEA 0 CNY
TCIAT2787-25G TCIAT2787-5G
3-硝基-4-羟乙氨基-N,N-二羟乙基苯胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-硝基-4-羟乙氨基-N,N-二羟乙基苯胺
分子式: C₁₂H₁₉N₃O₅
MDL编号: MFCD00071762
CAS号: 33229-34-4
EINECS: 251-410-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %