三乙基(三氟甲基)硅烷 ≥98.0% (by GC)

供应商: TCI
Danger

Synonyms: (三氟甲基)三乙基硅烷, 三乙基甲硅烷基三氟甲烷

T2764-1G T2764-5G
TCIAT2764-1GEA 0 CNY
TCIAT2764-1G TCIAT2764-5G
三乙基(三氟甲基)硅烷 ≥98.0% (by GC)
三乙基(三氟甲基)硅烷
分子式: C₇H₁₅F₃Si
分子量: 184.28 g/mol
沸点: 58°C
闪点: 0°C
MDL编号: MFCD00192520
CAS号: 120120-26-5
UN号: 1993
ADR: 3 II

现在订购

产品技术规格

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR