Truxene 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms:
10,15-Dihydro-5H-tribenzo[a,f,k]trindene, Tribenzylenebenzene, 10,15-Dihydro-5H-diindeno[1,2-a:1',2'-c]fluorene
T2752-1G
T2752-100MG
TCIAT2752-1GEA
0
CNY
TCIAT2752-1G
TCIAT2752-100MG
Truxene 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Truxene
分子式:
C₂₇H₁₈ 分子量: 342.44 g/mol 溶点: 370°C |
MDL编号:
MFCD00021180 CAS号: 548-35-6 EINECS: 208-944-7 |
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |