Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
T2743-5G
T2743-1G
TCIAT2743-5GEA
0
CNY
TCIAT2743-5G
TCIAT2743-1G
Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Tropisetron hydrochloride
分子式:
C₁₇H₂₀N₂O₂ 溶点: 285°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00210221 CAS号: 105826-92-4 UN号: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,09783 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |