1H-四唑-5-乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2737-25G T2737-5G
TCIAT2737-25GEA 0 CNY
TCIAT2737-25G TCIAT2737-5G
1H-四唑-5-乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1H-四唑-5-乙酸
分子式: C₃H₄N₄O₂
溶点: 177°C
MDL编号: MFCD03094010
CAS号: 21743-75-9
EINECS: 244-563-2
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %