L-酪氨酸甲酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: H-Tyr-OMe
T2736-25G T2736-5G
TCIAT2736-25GEA 0 CNY
TCIAT2736-25G TCIAT2736-5G
L-酪氨酸甲酯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
L-酪氨酸甲酯
分子式: C₁₀H₁₃NO₃
分子量: 195.22 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002392
CAS号: 1080-06-4
EINECS: 214-095-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +29.0 deg (C=1, methanol)