2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过HPLC,总氮), 通过升华纯化
供应商: TCI
T2700-1G T2700-5G
TCIAT2700-1GEA 0 CNY
TCIAT2700-1G TCIAT2700-5G
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过HPLC,总氮), 通过升华纯化
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-1,3,5-triazine
分子式: C₃₉H₂₄N₆
MDL编号: MFCD18207722
CAS号: 134984-37-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %