四氟硼酸四乙氰铜 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
T2666-1G
T2666-5G
TCIAT2666-1GEA
0
CNY
TCIAT2666-1G
TCIAT2666-5G
四氟硼酸四乙氰铜 ≥98.0% (通过滴定分析)
四氟硼酸四乙氰铜
分子式:
C₈H₁₂BCuF₄N₄ |
MDL编号:
MFCD09265110 CAS号: 15418-29-8 UN号: 1759 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Potassium permanganate method) | min. 98.0 % |