三甲硅烷基三氟乙酸酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟乙酸三甲基硅酯
T2629-25G T2629-5G
TCIAT2629-25GEA 0 CNY
TCIAT2629-25G TCIAT2629-5G
三甲硅烷基三氟乙酸酯 ≥95.0% (by GC)
三甲硅烷基三氟乙酸酯
分子式: C₅H₉F₃O₂Si
沸点: 90°C
闪点: 13°C
MDL编号: MFCD00000413
CAS号: 400-53-3
EINECS: 206-923-7
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %