O-(四氢-2H-吡喃-2-基)羟基胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T2598-1G T2598-5G
TCIAT2598-1GEA 0 CNY
TCIAT2598-1G TCIAT2598-5G
O-(四氢-2H-吡喃-2-基)羟基胺 ≥98.0% (通过GC)
O-(四氢-2H-吡喃-2-基)羟基胺
分子式: C₅H₁₁NO₂
沸点: 81°C
溶点: 36°C
MDL编号: MFCD01321374
CAS号: 6723-30-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %