4-叔丁基杯[4]芳烃四乙酸四乙酯 ≥96.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
T2563-1G T2563-200MG
TCIAT2563-1GEA 0 CNY
TCIAT2563-1G TCIAT2563-200MG
4-叔丁基杯[4]芳烃四乙酸四乙酯 ≥96.0% (通过HPLC)
4-叔丁基杯[4]芳烃四乙酸四乙酯
分子式: C₆₀H₈₀O₁₂
MDL编号: MFCD00145373
CAS号: 97600-39-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C