三乙烯基三甲基环三硅氮烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T2556-25G T2556-5G
TCIAT2556-25GEA 0 CNY
TCIAT2556-25G TCIAT2556-5G
三乙烯基三甲基环三硅氮烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
三乙烯基三甲基环三硅氮烷
分子式: C₉H₂₁N₃Si₃
沸点: 65°C
闪点: 85°C
MDL编号: MFCD00054934
CAS号: 5505-72-6
EINECS: 226-848-3
UN号: 3267
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %