三异丙氧基氧化钒(V) ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2548-25G T2548-5G
TCIAT2548-25GEA 0 CNY
TCIAT2548-25G TCIAT2548-5G
三异丙氧基氧化钒(V) ≥97.0% (通过滴定分析)
三异丙氧基氧化钒(V)
分子式: C₉H₂₁O₄V
沸点: 102°C
溶点: –2°C
密度: 1,04
闪点: 70°C
MDL编号: MFCD00015017
CAS号: 5588-84-1
EINECS: 226-997-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %