2,3,5,6-Tetrafluoro-4-mercaptobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2542-1G T2542-5G
TCIAT2542-1GEA 0 CNY
TCIAT2542-1G TCIAT2542-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-mercaptobenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-mercaptobenzoic acid
分子式: C₇H₂F₄O₂S
CAS号: 5211-44-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C