1,1,3,3-Tetrabutylurea 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
T2537-25G T2537-5G
TCIAT2537-25GEA 0 CNY
TCIAT2537-25G TCIAT2537-5G
1,1,3,3-Tetrabutylurea 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-Tetrabutylurea
分子式: C₁₇H₃₆N₂O
分子量: 284.49 g/mol
沸点: 163°C
闪点: 93°C
MDL编号: MFCD00042901
CAS号: 4559-86-8
EINECS: 224-929-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %