四氟琥珀酸酐 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 四氟丁二酸酐
T2478-1G T2478-5G
TCIAT2478-1GEA 0 CNY
TCIAT2478-1G TCIAT2478-5G
四氟琥珀酸酐 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
四氟琥珀酸酐
分子式: C₄F₄O₃
沸点: 55°C
密度: 1,62
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00037917
CAS号: 699-30-9
EINECS: 211-832-0
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %