L-酪氨酸叔丁酯 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
T2446-25G T2446-5G
TCIAT2446-25GEA 0 CNY
TCIAT2446-25G TCIAT2446-5G
L-酪氨酸叔丁酯 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
L-酪氨酸叔丁酯
分子式: C₁₃H₁₉NO₃
MDL编号: MFCD00042644
CAS号: 16874-12-7
EINECS: 240-902-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +27.0 deg (C=2, EtOH)