cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
T2423-1G
T2423-5G
TCIAT2423-1GEA
0
CNY
TCIAT2423-1G
TCIAT2423-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
分子式:
C₈H₁₁F₃O₂ |
MDL编号:
MFCD09037361 CAS号: 1202578-27-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |