二缩三丙二醇双丙烯酸酯,异构体混合物 ≥90.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2389-25G T2389-500G
TCIAT2389-25GEA 0 CNY
TCIAT2389-25G TCIAT2389-500G
二缩三丙二醇双丙烯酸酯,异构体混合物 ≥90.0% (通过GC) stabilised
二缩三丙二醇双丙烯酸酯,异构体混合物
分子式: C₁₅H₂₄O₆
闪点: 172°C
MDL编号: MFCD00064598
CAS号: 42978-66-5
EINECS: 256-032-2
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)