4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Tris(4-aminophenyl)amine
T2332-1G T2332-5G
TCIAT2332-1GEA 0 CNY
TCIAT2332-1G TCIAT2332-5G
4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4',4''-Triaminotriphenylamine
分子式: C₁₈H₁₈N₄
分子量: 290.38 g/mol
溶点: 230°C
MDL编号: MFCD00778301
CAS号: 5981-09-9
EINECS: 227-791-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %