三甲基硅基环戊二烯,异构体混合物 mixture of isomers ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T2284-1G T2284-5G
TCIAT2284-1GEA 0 CNY
TCIAT2284-1G TCIAT2284-5G
三甲基硅基环戊二烯,异构体混合物 mixture of isomers ≥97.0% (通过GC)
三甲基硅基环戊二烯,异构体混合物
分子式: C₈H₁₄Si
沸点: 140°C
溶点: –19°C
闪点: 29°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00010666
CAS号: 25134-15-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %