N,N-双(羧甲基)-DL-丙氨酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
T2202-25G
T2202-500G
TCIAT2202-25GEA
0
CNY
TCIAT2202-25G
TCIAT2202-500G
N,N-双(羧甲基)-DL-丙氨酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
N,N-双(羧甲基)-DL-丙氨酸
分子式:
C₇H₁₁NO₆ |
CAS号:
164462-16-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 5.0 to 13.0 % |