三(二亚苄基丙酮)二钯(0) ≥75.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
T2184-1G T2184-5G
TCIAT2184-1GEA 0 CNY
TCIAT2184-1G TCIAT2184-5G
三(二亚苄基丙酮)二钯(0) ≥75.0% (通过滴定分析)
三(二亚苄基丙酮)二钯(0)
分子式: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
MDL编号: MFCD00013310
CAS号: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 75.0 %