1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
T2051-25G T2051-500G
TCIAT2051-25GEA 0 CNY
TCIAT2051-25G TCIAT2051-500G
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide
分子式: C₁₉H₂₆N₆O₂
MDL编号: MFCD00525631
CAS号: 85095-61-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 174.0 to 179.0 deg-C