Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Dichlorotris(2-methoxyphenyl)bismuth
T1956-1G T1956-5G
TCIAT1956-1GEA 0 CNY
TCIAT1956-1G TCIAT1956-5G
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride
分子式: C₂₁H₂₁BiCl₂O₃
分子量: 601.28 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD04038429
CAS号: 121899-81-8
现在订购
产品技术规格
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %