乙氧甲酰基亚甲基三苯基膦 ≥98.0% (by HPLC)
供应商: TCI
Synonyms: (乙氧基羰基亚甲基)三苯基磷烷, 乙基(三苯基膦)乙酸酯
T1944-25G T1944-250G
TCIAT1944-25GEA 0 CNY
TCIAT1944-25G TCIAT1944-250G
乙氧甲酰基亚甲基三苯基膦 ≥98.0% (by HPLC)
乙氧甲酰基亚甲基三苯基膦
分子式: C₂₂H₂₁O₂P
分子量: 348.38 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009183
CAS号: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C