5,10,15,20-四(4-甲氧苯基)-21H,23H-卟吩钴(II) ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1861-1G T1861-5G
TCIAT1861-1GEA 0 CNY
TCIAT1861-1G TCIAT1861-5G
5,10,15,20-四(4-甲氧苯基)-21H,23H-卟吩钴(II) ≥96.0% (通过滴定分析)
5,10,15,20-四(4-甲氧苯基)-21H,23H-卟吩钴(II)
分子式: C₄₈H₃₆CoN₄O₄
MDL编号: MFCD00010724
CAS号: 28903-71-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Lambda max. 415.0 to 425.0 nm (THF)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (THF, 415.0 to 425.0 nm)