N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
T1831-25G T1831-5G
TCIAT1831-25GEA 0 CNY
TCIAT1831-25G TCIAT1831-5G
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine
分子式: C₂₄H₂₁N₃
MDL编号: MFCD01463903
CAS号: 102664-66-4