三(二苯甲酰基甲烷)单(菲罗啉)铕(III) ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
T1735-1G T1735-5G
TCIAT1735-1GEA 0 CNY
TCIAT1735-1G TCIAT1735-5G
三(二苯甲酰基甲烷)单(菲罗啉)铕(III) ≥95.0% (通过滴定分析)
三(二苯甲酰基甲烷)单(菲罗啉)铕(III)
分子式: C₅₇H₄₁EuN₂O₆
MDL编号: MFCD01321202
CAS号: 17904-83-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 186.0 to 192.0 deg-C