三氟甲磺酸铪 ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T1708-1G T1708-5G
TCIAT1708-1GEA 0 CNY
TCIAT1708-1G TCIAT1708-5G
三氟甲磺酸铪 ≥90.0% (通过滴定分析)
三氟甲磺酸铪
分子式: CHF₃O₃S
MDL编号: MFCD01321255
CAS号: 161337-67-3
UN号: 1759
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %