三(二苯甲酰甲基)铁 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
T1686-25G T1686-5G
TCIAT1686-25GEA 0 CNY
TCIAT1686-25G TCIAT1686-5G
三(二苯甲酰甲基)铁 ≥97.0% (通过滴定分析)
三(二苯甲酰甲基)铁
分子式: C₄₅H₃₃FeO₆
MDL编号: MFCD00192557
CAS号: 14405-49-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %