三甲基(1,2,3,4,5-五甲基环戊二烯基)硅烷 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1670-1ML T1670-5ML
TCIAT1670-1MLEA 0 CNY
TCIAT1670-1ML TCIAT1670-5ML
三甲基(1,2,3,4,5-五甲基环戊二烯基)硅烷 ≥95.0% (通过GC)
三甲基(1,2,3,4,5-五甲基环戊二烯基)硅烷
分子式: C₁₃H₂₄Si
闪点: 76°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00151193
CAS号: 87778-95-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %