O-(三甲基硅基)羟胺 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1669-25G T1669-5G
TCIAT1669-25GEA 0 CNY
TCIAT1669-25G TCIAT1669-5G
O-(三甲基硅基)羟胺 ≥95.0% (通过GC)
O-(三甲基硅基)羟胺
分子式: C₃H₁₁NOSi
沸点: 105°C
闪点: 12°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010872
CAS号: 22737-36-6
UN号: 2733
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %