二环戊二烯钛双(三氟甲磺酸)盐 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate), 双(三氟甲烷磺酸)二茂钛
T1658-1G T1658-100MG
TCIAT1658-1GEA 0 CNY
TCIAT1658-1G TCIAT1658-100MG
二环戊二烯钛双(三氟甲磺酸)盐 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
二环戊二烯钛双(三氟甲磺酸)盐
分子式: C₁₂H₁₀F₆O₆S₂Ti
分子量: 476.18 g/mol
MDL编号: MFCD00192505
CAS号: 76262-87-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %