氯化三(2,2'-联吡啶)钌(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
T1655-1G T1655-5G
TCIAT1655-1GEA 0 CNY
TCIAT1655-1G TCIAT1655-5G
氯化三(2,2'-联吡啶)钌(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
氯化三(2,2'-联吡啶)钌(II)
分子式: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
MDL编号: MFCD00149670
CAS号: 50525-27-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 12.0 to 15.0 %