三(三甲基硅氧基)乙烯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,2,7,7-Tetramethyl-4-((trimethylsilyl)oxy)-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene
T1639-25G T1639-5G
TCIAT1639-25GEA 0 CNY
TCIAT1639-25G TCIAT1639-5G
三(三甲基硅氧基)乙烯 ≥95.0% (by GC)
三(三甲基硅氧基)乙烯
分子式: C₁₁H₂₈O₃Si₃
分子量: 292.60 g/mol
闪点: 39°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011641
CAS号: 69097-20-7
EINECS: 273-864-1
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %