2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N-Methyl-N,N-bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
T1618-25ML
T1618-500ML
TCIAT1618-25MLEA
0
CNY
TCIAT1618-25ML
TCIAT1618-500ML
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
分子式:
C₁₁H₂₇N₃ 分子量: 201.36 g/mol 沸点: 102°C 闪点: 92°C |
MDL编号:
MFCD00126936 CAS号: 3855-32-1 EINECS: 223-362-3 UN号: 2735 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |