三甲氧基硼氧六环 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Trimethoxycyclotriboroxane, Trimethoxyboroxine
T1581-100G T1581-25G
TCIAT1581-100GEA 0 CNY
TCIAT1581-100G TCIAT1581-25G
三甲氧基硼氧六环 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
三甲氧基硼氧六环
分子式: C₃H₉B₃O₆
闪点: 9°C
MDL编号: MFCD00005946
CAS号: 102-24-9
EINECS: 203-016-8
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %